SAB1402200
Monoclonal Anti-FOLR2 antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
BETA-HFR, FBP/PL-1, FR-BETA, FR-P3
크기 선택
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
크기 선택
About This Item
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4B12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~36.34 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... FOLR2(2350)
일반 설명
면역원
Sequence
HHKTKPGPEDKLHDQCSPWKKNACCTASTSQELHKDTSRLYNFNWDHCGKMEPACKRHFIQDTCLYECSPNLGPWIQQVNQTWRKERFLDVPL
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)