주요 문서
SAB1402185
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ETF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2H4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ETF1(2107)
일반 설명
Termination of protein biosynthesis and release of the nascent polypeptide chain are signaled by the presence of an in-frame stop codon at the aminoacyl site of the ribosome. The process of translation termination is universal and is mediated by protein release factors (RFs) and GTP. A class 1 RF recognizes the stop codon and promotes the hydrolysis of the ester bond linking the polypeptide chain with the peptidyl site tRNA, a reaction catalyzed at the peptidyl transferase center of the ribosome. Class 2 RFs, which are not codon specific and do not recognize codons, stimulate class 1 RF activity and confer GTP dependency upon the process. In prokaryotes, both class 1 RFs, RF1 and RF2, recognize UAA; however, UAG and UGA are decoded specifically by RF1 and RF2, respectively. In eukaryotes, eRF1, or ETF1, the functional counterpart of RF1 and RF2, functions as an omnipotent RF, decoding all 3 stop codons (Frolova et al., 1994 [PubMed 7990965]).[supplied by OMIM
면역원
ETF1 (NP_004721.1, 338 a.a. ~ 437 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TEEEKILYLTPEQEKDKSHFTDKETGQEHELIESMPLLEWFANNYKKFGATLEIVTDKSQEGSQFVKGFGGIGGILRYRVDFQGMEYQGGDDEFFDLDDY
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)