주요 문서
SAB1401965
Sigma-Aldrich
Anti-MOGAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
DGAT2L, DGAT2L1, MGAT1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MOGAT1(116255)
일반 설명
Acyl-CoA:monoacylglycerol acyltransferase (MOGAT; EC 2.3.1.22) catalyzes the synthesis of diacylglycerols, the precursor of physiologically important lipids such as triacylglycerol and phospholipids (Yen et al., 2002 [PubMed 12077311]).[supplied by OMIM
면역원
MOGAT1 (AAI46519.1, 1 a.a. ~ 334 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVEFAPLNIQLARRLQTVAVLQWVLSFLTGPMSIGITVMLIIHNYLFLYIPYLMWLYFDWHTPERGGRRSSWIKNWTLWKHFKDYFPIHLIKTQDLDPSHNYIFGFHPHGIMAVGAFGNFSVNYSDFKDLFPGFTSYLHVLPLWFWCPVFREYVMSVGLVSVSKKSVSYMVSKEGGGNISVIVLGGAKESLDAHPGKFTLFIRQRKGFVKIALTHGASLVPVVSFGENELFKQTDNPEGSWIRTVQNKLQKIMGFALPLFHARGVFQYNFGLMTYRKAIHTVVGRPIPVRQTLNPTQEQIEELHQTYMEELRKLFEEHKGKYGIPEHETLVLK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)