주요 문서
SAB1401523
Sigma-Aldrich
Anti-TESK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TESK2(10420)
일반 설명
This gene product is a serine/threonine protein kinase that contains an N-terminal protein kinase domain that is structurally similar to the kinase domains of testis-specific protein kinase-1 and the LIM motif-containing protein kinases (LIMKs). Its overall structure is most related to the former, indicating that it belongs to the TESK subgroup of the LIMK/TESK family of protein kinases. This gene is predominantly expressed in testis and prostate. The developmental expression pattern of the rat gene in testis suggests an important role for this gene in meitoic stages and/or early stages of spermiogenesis. (provided by RefSeq)
면역원
TESK2 (AAH33085.1, 1 a.a. ~ 542 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDRSKRNSIAGFPPRVERLEEFEGGGGGEGNVSQVGRVWPSSYRALISAFSRLTRLDDFTCEKIGSGFFSEVFKVRHRASGQVMALKMNTLSSNRANMLKEVQLMNRLSHPNILRFMGVCVHQGQLHALTEYINSGNLEQLLDSNLHLPWTVRVKLAYDIAVGLSYLHFKGIFHRDLTSKNCLIKRDENGYSAVVADFGLAEKIPDVSMGSEKLAVVGSPFWMAPEVLRDEPYNEKADVFSYGIILCEIIARIQADPDYLPRTEMDPKLRPSFVEIGKTLEEILSRLQEEEQERDRKLQPTARGLLEKAPGVKRLSSLDDKIPHKSPCPRRTIWLSRSQSDIFSRKPPRTVSVLDPYYRPRDGAARTPKVNPFSARQDLMGGKIKFFDLPSKSVISLVFDLDAPGPGTMPLADWQEPLAPPIRRWCSLPGSPEFLHQEACPFVGREESLSDGPPPRLSSLKYRVKEIPPFRASALPAAQAHEAMDCSILQEENGFGSRPQGTSPCPAGASEEMEVEERPAGSTPATFSTSGIGLQTQGKQDG
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)