주요 문서
SAB1401213
Sigma-Aldrich
Anti-IL10RB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CDW210B, CRF2-4, CRFB4, D21S58, D21S66, IL-10R2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IL10RB(3588)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to the cytokine receptor family. It is an accessory chain essential for the active interleukin 10 receptor complex. Coexpression of this and IL10RA proteins has been shown to be required for IL10-induced signal transduction. This gene and three other interferon receptor genes, IFAR2, IFNAR1, and IFNGR2, form a class II cytokine receptor gene cluster located in a small region on chromosome 21. (provided by RefSeq)
면역원
IL10RB (NP_000619.3, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAWSLGSWLGGCLLVSALGMVPPPENVRMNSVNFKNILQWESPAFAKGNLTFTAQYLSYRIFQDKCMNTTLTECDFSSLSKYGDHTLRVRAEFADEHSDWVNITFCPVDDTIIGPPGMQVEVLADSLHMRFLAPKIENEYETWTMKNVYNSWTYNVQYWKNGTDEKFQITPQYDFEVLRNLEPWTTYCVQVRGFLPDRNKAGEWSEPVCEQTTHDETVPSWMVAVILMASVFMVCLALLGCFALLWCVYKKTKYAFSPRNSLPQHLKEFLGHPHHNTLLFFSFPLSDENDVFDKLSVIAEDSESGKQNPGDSCSLGTPPGQGPQS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)