주요 문서
SAB1400801
Sigma-Aldrich
Anti-HDX antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CXorf43, Anti-D030011N01Rik, Anti-FLJ30678, Anti-MGC126769, Anti-MGC126771
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HDX(139324)
면역원
HDX (NP_653258.2, 1 a.a. ~ 690 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNLRSVFTVEQQRILQRYYENGMTNQSKNCFQLILQCAQETKLDFSVVRTWVGNKRRKMSSKNSESGTATTGTSLSAPDITVRNVVNIARPSSQQSSWTSANNDVIVTGIYSPASSSSRQGTNKHTDTQITEAHKIPIQKTATKNDTEFQLHIPVQRQVAHCKNASLLLGEKTIILSRQTSVLNAGNSVFNHAKKNYGNSSVQASEMTVPQKPSVCHRPCKIEPVGIQRSYKPEHTGPALHNLCGQKPTIRDPYCRTQNLEIREVFSLAVSDYPQRILGGNAPQKPSSAEGNCLSIAMETGDAEDEYAREEELASMRAQIPSYSRFYESGSSLRAENQSTTLPGPGRNMPNSQMVNIRDMSDNVLYQNRNYHLTPRTSLHTASSTMYSNTNPLRSNFSPHFASSNQLRLSQNQNNYQISGNLTVPWITGCSRKRALQDRTQFSDRDLATLKKYWDNGMTSLGSVCREKIEAVATELNVDCEIVRTWIGNRRRKYRLMGIEVPPPRGGPADFSEQPESGSLSALTPGEEAGPEVGEDNDRNDEVSICLSEGSSQEEPNEVVPNDARAHKEEDHHAVTTDNVKIEIIDDEESDMISNSEVEQVNSFLDYKNEEVKFIENELEIQKQKYFKLQTFVRSLILAMKADDKEQQQALLSDLPPELEEMDFNHASLEPDDTSFSVSSLSEKNVSESL
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)