주요 문서
SAB1400786
Sigma-Aldrich
Anti-C12orf46 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-FLJ32115
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
일반 설명
ERP27 is a noncatalytic member of the protein disulfide isomerase (PDI; see MIM 608012) family of endoplasmic reticulum (ER) proteins (Alanen et al., 2006 [PubMed 16940051]).[supplied by OMIM
면역원
C12orf46 (NP_689534, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAAPSRFMFLLFLLTCELAAEVAAEVEKSSDGPGAAQEPTWLTDVPAAMEFIAATEVAVIGFFQDLEIPAVPILHSMVQKFPGVSFGISTDSEVLTHYNITGNTICLFRLVDNEQLNLEDEDIESIDATKLSRFIEINSLHMVTEYNPVTVIGLFNSVIQIHLLLIMNKASPEYEENMHRYQKAAKLFQGKILFILVDSGMKENGKVISFFKLKESQLPALAIYQTLDDEWDTLPTAEVSVEHVQNFCDGFLSGKLLKENRESEGKTPKVEL
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)