SAB1400673
Anti-NXN antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-FLJ12614, Anti-TRG-4
크기 선택
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
크기 선택
About This Item
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NXN(64359)
일반 설명
면역원
Sequence
MSGFLEELLGEKLVTGGGEEVDVHSLGARGISLLGLYFGCSLSAPCAQLSASLAAFYGRLRGDAAAGPGPGAGAGAAAEPEPRRRLEIVFVSSDQDQRQWQDFVRDMPWLALPYKEKHRKLKLWNKYRISNIPSLIFLDATTGKVVCRNGLLVIRDDPEGLEFPWGPKPFREVIAGPLLRNNGQSLESSSLEGSHVGVYFSAHWCPPCRSLTRVLVESYRKIKEAGQNFEIIFVSADRSEESFKQYFSEMPWLAVPYTDEARRSRLNRLYGIQGIPTLIMLDPQGEVITRQGRVEVLNDEDCREFPWHPKPVLELSDSNAAQLNEGPCLVLFVDSEDDGESEAAKQLIQPIAEKIIAKYKAKEEEAPLLFFVAGEDDMTDSLRDYTNLPEAAPLLTILDMSARAKYVMDVEEITPAIVEAFVNDFLAEKLKPEPI
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터