주요 문서
SAB1400528
Sigma-Aldrich
Anti-NT5C antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-DNT, Anti-DNT1, Anti-P5N2, Anti-PN-I, Anti-PN-II, Anti-UMPH2, Anti-cdN, Anti-dNT-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NT5C(30833)
일반 설명
Pyrimidine 5-prime nucleotidase (P5N; EC 3.1.3.5), also called uridine 5-prime monophosphate hydrolase (UMPH), catalyzes the dephosphorylation of the pyrimidine 5-prime monophosphates UMP and CMP to the corresponding nucleosides. There are 2 isozymes of pyrimidine 5-prime nucleotidase in red blood cells, referred to as type I (UMPH1; MIM 606224) and type II (UMPH2).[supplied by OMIM
면역원
NT5C (AAH08183.1, 1 a.a. ~ 117 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARSVRVLVDMDGVLADFEAGLLRGFRRRFPEEPHVPLEQRRGFLAREQYRALRPDLADKVASVYEAPGFFLDLEPIPGALDAVREMNDLPDPLLKYHHCVGEKVWLPRPYSARGAA
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)