주요 문서
SAB1400366
Sigma-Aldrich
Anti-RNF144 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-KIAA0161, Anti-UBCE7IP4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RNF144(9781)
일반 설명
The protein encoded by this protein contains a RING finger, a motif known to be involved in protein-DNA and protein-protein interactions. The mouse counterpart of this protein has been shown to interact with Ube2l3/UbcM4, which is an ubiquitin-conjugating enzyme involved in embryonic development. (provided by RefSeq)
면역원
RNF144A (NP_055561.2, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTTRYRPTWDLALDPLVSCKLCLGEYPVEQMTTIAQCQCIFCTLCLKQYVELLIKEGLETAISCPDAACPKQGHLQENEIECMVAAEIMQRYKKLQFEREVLFDPCRTWCPASTCQAVCQLQDVGLQTPQPVQCKACRMEFCSTCKASWHPGQGCPETMPITFLPGETSAAFKMEEDDAPIKRCPKCKVYIERDEGCAQMMCKNCKHAFCWYCLESLDDDFLLIHYDKGPCRNKLGHSRASVIWHRTQVVGIFAGFGLLLLVASPFLLLATPFVLCCKCKCSKGDDDPLPT
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)