주요 문서
SAB1400354
Sigma-Aldrich
Anti-GOSR2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Bos1, Anti-GS27, Anti-MEMBRIN
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GOSR2(9570)
일반 설명
This gene encodes a trafficking membrane protein which transports proteins among the medial- and trans-Golgi compartments. Due to its chromosomal location and trafficking function, this gene may be involved in familial essential hypertension. Three transcript variants encoding three different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
GOSR2 (NP_473363.1, 1 a.a. ~ 213 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPLFQQTHKQVHEIQSCMGRLETADKQSVHIVENEIQASIDQIFSRLERLEILSSKEPPNKRQNARLRVDQLKYDVQHLQTALRNFQHRRHAREQQERQREELLSRTFTTNDSDTTIPMDESLQFNSSLQKVHNGMDDLILDGHNILDGLRTQRLTLKGTQKKILDIANMLGLSNTVMRLIEKRAFQDKYFMIGTQGSCQTAHFGGRSAGSS
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)