SAB1400266
Anti-ST13 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-AAG2, Anti-FAM10A1, Anti-HIP, Anti-HOP, Anti-HSPABP, Anti-HSPABP1, Anti-MGC129952, Anti-P48, Anti-PRO0786, Anti-SNC6
크기 선택
₩618,643
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
About This Item
₩618,643
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ST13(6767)
일반 설명
면역원
Sequence
MDPRKVNELRAFVKMCKQDPSVLHTEEMRFLREWVESMGGKVPPATQKAKSEENTKEEKPDSKKVEEDLKADEPSSEESDLEIDKEGVIEPDTDAPQEMGDENAEITEEMMDQANDKKVAAIEALNDGELQKAIDLFTDAIKLNPRLAILYAKRASVFVKLQKPNAAIRDCDRAIEINPDSAQPYKWRGKAHRLLGHWEEAAHDLALACKLDYDEDASAMLKEVQPRAQKIAEHRRKYERKREEREIKERIERVKKAREEHERAQREEEARRQSGAQYGSFPGGFPGGMPGNFPGGMPGMGGGMPGMAGMPGLNEILSDPEVLAAMQDPEVMVAFQDVAQNPANMSKYQSNPKVMNLISKLSAKFGGQA
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터