주요 문서
SAB1400263
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-SMT3A, Anti-SMT3H1, Anti-SUMO3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SUMO3(6612)
일반 설명
SUMO proteins, such as SUMO3, and ubiquitin (see MIM 191339) posttranslationally modify numerous cellular proteins and affect their metabolism and function. However, unlike ubiquitination, which targets proteins for degradation, sumoylation participates in a number of cellular processes, such as nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis, and protein stability (Su and Li, 2002 [PubMed 12383504]).[supplied by OMIM
면역원
SUMO3 (AAH08420, 1 a.a. ~ 103 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSEEKPKEGVKTENDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVPESSLAGHSF
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gaurav Malviya et al.
EJNMMI research, 10(1), 143-143 (2020-11-26)
Prostate cancer is highly prevalent worldwide. Androgen deprivation therapy (ADT) remains the treatment of choice for incurable prostate cancer, but majority of patients develop disease recurrence following ADT. There is therefore an urgent need for early detection of treatment resistance.