주요 문서
SAB1400087
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EEF1D antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-EF-1D, Anti-FLJ20897, Anti-FP1047
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4B12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EEF1D(1936)
일반 설명
This gene encodes a subunit of the elongation factor-1 complex, which is responsible for the enzymatic delivery of aminoacyl tRNAs to the ribosome. This subunit functions as guanine nucleotide exchange factor. It is reported that this subunit interacts with HIV-1 Tat, and thus it represses the translation of host-cell, but not HIV-1, mRNAs. Several alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
EEF1D (NP_115754, 1 a.a. ~ 91 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRSGKASCTLETVWEDKHKYEEAERRFYEHEATQAAASAQQLPAEGPAMNGPGQDDPEDADEAEAPDGGSRRDPRKSQDSRKPLQKKRKRS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)