주요 문서
SAB1305686
Sigma-Aldrich
ANTI-SCXA(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
BHLHA41, Basic helix-loop-helix transcription factor scleraxis, Class A basic helix-loop-helix protein 41, SCX, SCXA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
400 μL
₩694,666
₩694,666
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
400 μL
₩694,666
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩694,666
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
21596 Da
종 반응성
mouse, human
기술
western blot: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SCXA(642658)
물리적 형태
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Noelia D Falcon et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 25(7), 389-400 (2019-05-30)
Herein, we describe the tenogenic effect of bone morphogenetic protein-12 and transforming growth factor-β1 in cultured adipose-derived stem cells (ADSCs) in serum-free conditions. This culture system provides an insight into serum-free culture conditions in stem cell differentiation protocols. A positive