콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

SAB1303878

Sigma-Aldrich

ANTI-GPM6B (N-TERM) antibody produced in rabbit

IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution

동의어(들):

GPM6B, M6B, Neuronal membrane glycoprotein M6-b

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41

생물학적 소스

rabbit

결합

unconjugated

항체 형태

IgG fraction of antiserum

항체 생산 유형

primary antibodies

클론

polyclonal

양식

buffered aqueous solution

분자량

28989 Da

종 반응성

human

기술

flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500

NCBI 수납 번호

UniProt 수납 번호

배송 상태

wet ice

저장 온도

−20°C

물리적 형태

Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.

면책조항

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  

당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.

Storage Class Code

12 - Non Combustible Liquids

WGK

nwg

Flash Point (°F)

Not applicable

Flash Point (°C)

Not applicable


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?

특정 버전이 필요한 경우 로트 번호나 배치 번호로 특정 인증서를 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.