주요 문서
SAB1303865
Sigma-Aldrich
ANTI-GLUT2 (SLC2A2) (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
GLUT-2, Glucose transporter type 2, liver
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
400 μL
₩757,190
₩757,190
예상 입고일2025년 8월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
400 μL
₩757,190
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩757,190
예상 입고일2025년 8월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
57359 Da
종 반응성
human
기술
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC2A2(6514)
관련 카테고리
물리적 형태
Purified rabbit polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ping Xu et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(6), 1-12 (2021-03-17)
The current study was done to measure the role of piperlongumine (PL) on hyperglycemia interrelated oxidative stress-mediated inflammation and apoptosis, inflammatory stress, and the diabetic insulin receptor substrate 2 (IRS2), protein kinase B (AKT), and glucose transporter 2 (GLUT-2)/4 signaling pathway