SAB1302080
ANTI-SP8 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
๋์์ด(๋ค):
SP8, Transcription factor Sp8
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
โฉ757,190
์์ ์ ๊ณ ์ผ2025๋ 6์ 20์ผ์ธ๋ถ์ฌํญ
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
About This Item
โฉ757,190
์์ ์ ๊ณ ์ผ2025๋ 6์ 20์ผ์ธ๋ถ์ฌํญ
์ถ์ฒ ์ ํ
์๋ฌผํ์ ์์ค
rabbit
Quality Level
๊ฒฐํฉ
unconjugated
ํญ์ฒด ํํ
IgG fraction of antiserum
ํญ์ฒด ์์ฐ ์ ํ
primary antibodies
ํด๋ก
polyclonal
์์
buffered aqueous solution
๋ถ์๋
48674ย Da
์ข ๋ฐ์์ฑ
human, mouse
๊ธฐ์
western blot: 1:1000
NCBI ์๋ฉ ๋ฒํธ
UniProt ์๋ฉ ๋ฒํธ
๋ฐฐ์ก ์ํ
wet ice
์ ์ฅ ์จ๋
โ20ยฐC
๋ฌผ๋ฆฌ์ ํํ
๋ฉด์ฑ ์กฐํญ
์ ํฉํ ์ ํ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์? ย
๋น์ฌ์ ์ ํ ์ ํ๊ธฐ ๋๊ตฌ.์(๋ฅผ) ์๋ํด ๋ณด์ธ์.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํฉํ ๋ฒ์ ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
ํน์ ๋ฒ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋กํธ ๋ฒํธ๋ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ก ํน์ ์ธ์ฆ์๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.