주요 문서
SAB1300861
Sigma-Aldrich
Anti-COG4 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-COG complex subunit 4, Anti-COG4, Anti-Component of oligomeric Golgi complex 4, Anti-Conserved oligomeric Golgi complex subunit 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COG4(25839)
일반 설명
Multiprotein complexes are key determinants of Golgi apparatus structure and its capacity for intracellular transport and glycoprotein modification. Several complexes have been identified, including the Golgi transport complex (GTC), the LDLC complex, which is involved in glycosylation reactions, and the SEC34 complex, which is involved in vesicular transport. These 3 complexes are identical and have been termed the conserved oligomeric Golgi (COG) complex, which includes COG4.
면역원
COG4 (NP_056201, 762-795)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human COG4.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)