주요 문서
SAB1300855
Sigma-Aldrich
Anti-MEN1 (T594) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-MEN1, Anti-Menin, Anti-SCG2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MEN1(4221)
일반 설명
Menin (MEN1) is a putative tumor suppressor associated with a syndrome known as multiple endocrine neoplasia type 1. In vitro studies have shown menin is localized to the nucleus, possesses two functional nuclear localization signals, and inhibits transcriptional activation by JunD, however, the function of this protein is not known.
면역원
MEN1 (NP_000235, 584-620)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide corresponding to amino acid residues surrounding T594 of human MEN1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)