주요 문서
SAB1300772
Sigma-Aldrich
Anti-DSCR1L1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Calcipressin-2, Anti-MCIP2, Anti-Thyroid hormone-responsive protein ZAKI-4, Down syndrome candidate region 1-like 1, Myocyte-enriched calcineurin interacting protein 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DSCR1L1(10231)
일반 설명
DSCR1L1 inhibits calcineurin-dependent transcriptional responses by binding to the catalytic domain of calcineurin A. This protein may play a role during central nervous system development. Expression is detected in fibroblasts, heart, brain, liver, and skeletal muscle but not in placenta, lung, kidney and pancreas. Expression of both transcripts is upregulated by physiologic concentrations of the thyroid hormone triiodothyroxine.
면역원
DSCR1L1 (NP_005813, 11-47)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human DSCR1L1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)