주요 문서
SAB1300666
Sigma-Aldrich
Anti-SULT1B1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-1B, Anti-Cytosolic, Anti-Member 1, Anti-Sulfotransferase family, Sulfotransferase 1B2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SULT1B1(27284)
일반 설명
Sulfotransferases such as SULT1B1 catalyze the biotransformation of a large number of endogenous compounds such as neurotransmitters, steroids, bile acids, and thyroid hormones, as well as drugs and xenobiotics. Fujita et al. (1997) demonstrated that recombinant rat and human SULT1B1, expressed in E. coli, catalyzed sulfation of p-nitrophenol, 3,3-prime,5-triiodothyronine (T3), and dopamine, but not of beta-estradiol and dehydroepiandrosterone. SULT1B1 showed higher affinities for formation of T3 sulfate than did the phenol sulfotransferases ST1A3 (SULT1A1) or ST1A5. Wang et al. (1998) found that bacterially-expressed SULT1B1 sulfated small phenols such as 1-naphthol and p-nitrophenol and thyroid hormones, including 3,3-prime-diiodothyronine, triiodothyronine, reverse triiodothyronine, and thyroxine. No activity was detected against several sterols or dopamine.
면역원
SULT1B1 (NP_055280, 268-306)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human SULT1B1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)