주요 문서
SAB1300523
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO3 (C-term P94) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-SMT3 homolog 1, Anti-SUMO-2, Anti-SUMO-3, Anti-Small ubiquitin-related modifier 3, Anti-Ubiquitin-like protein SMT3A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SUMO3(6612)
일반 설명
Covalent modification of target lysines by SUMO (small ubiquitin-like modifier) modulates processes such as protein localization, transcription, nuclear transport, mitosis, DNA replication and repair, signal transduction, and viral reproduction. SUMO does not seem to be involved in protein degradation and may in fact function as an antagonist of ubiquitin in the degradation process. The SUMO family consists of SUMO1 and closely related homologs SUMO2, SUMO3, and SUMO4. Sumoylation has been shown to regulate a wide range of proteins, including MDM2, PIAS, PML, RanGAP1, RanBP2, p53, p73, HIPK2, TEL, c-Jun, Fas, Daxx, TNFRI, Topo-I, Topo-II, PARK2, WRN, Sp100, IkB-alpha, Androgen receptor (AR), GLUT1/4, CaMK, DNMT3B, TDG, HIF1A, CHD3, EXOSC9, RAD51, and viral targets such as CMV-IE1/2, EBV-BZLF1, and HPV/BPV-E1.
면역원
SUMO3 (NP_008867, 84-113)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human SUMO3.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)