주요 문서
SAB1300412
Sigma-Aldrich
Anti-HS2ST1 (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-2-O-sulfotransferase, Anti-2OST, Anti-HS2ST, Anti-HS2ST1, Anti-Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩590,121
₩590,121
예상 입고일2025년 4월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩590,121
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩590,121
예상 입고일2025년 4월 15일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HS2ST1(9653)
일반 설명
Heparan sulfate biosynthetic enzymes are key components in generating a myriad of distinct heparan sulfate fine structures that carry out multiple biologic activities. Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase is a member of the heparan sulfate biosynthetic enzyme family. This family member transfers sulfate to the 2 position of the iduronic acid residue of heparan sulfate. The disruption of the HS2ST1 gene resulted in no kidney formation in knockout embryonic mice, indicating that the absence of this enzyme may interfere with the signaling required for kidney formation.
면역원
HS2ST1 (CAI19004, 21-55)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human HS2ST1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)