주요 문서
SAB1300392
Sigma-Aldrich
Anti-ALPK1 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ALPK1, Anti-LAK, Anti-Lymphocyte α-kinase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ALPK1(80216)
관련 카테고리
일반 설명
Unlike most eukaryotic kinases, alpha kinases, such as ALPK1, recognize phosphorylation sites in which the surrounding peptides have an alpha-helical conformation. Epithelial cells maintain a polarized structure based on a selective sorting machinery for cargo traveling to the apical or the basolateral membrane domain at the trans-Golgi network exit. Alpha-kinase 1 (ALPK1)is a compnent of raft-carrying apical vesicles, originally identified in vesicles ferrying raft-associated sucrase-isomaltase (SI). It has been proposed that phosphorylation of myosin I by ALPK1 is essential to the apical trafficking of raft-associated SI.
면역원
ALPK1 (NP_079420, 1220-1254)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human ALPK1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)