주요 문서
SAB1300388
Sigma-Aldrich
Anti-NEK8 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-NEK12A, Anti-NIMA-related kinase 12a, Anti-NimA-related protein kinase 8, Anti-Serine/threonine-protein kinase Nek8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NEK8(284086)
일반 설명
NEK8 is a member of the serine/threionine protein kinase family related to NIMA (never in mitosis, gene A) of Aspergillus nidulans. The encoded protein may play a role in cell cycle progression from G2 to M phase. Mutations in the related mouse gene are associated with a disease phenotype that closely parallels the juvenile autosomal recessive form of polycystic kidney disease in humans.
면역원
NEK8 (NP_835464, 70-106)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human NEK8.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)