주요 문서
SAB1300302
Sigma-Aldrich
Anti-NPTX2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-NP-II, Anti-NP2, Anti-NPTX2, Anti-Neuronal pentraxin II, Anti-Neuronal pentraxin-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NPTX2(4885)
관련 카테고리
일반 설명
NPTX2 is likely to play a role in the modification of cellular properties that underlie long-term plasticity. It binds to agar matrix in a calcium-dependent manner.
면역원
NPTX2 (NP_002514, 314-348)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NPTX2.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)