주요 문서
SAB1300193
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH6A1 (C-term) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-MMSDH, Malonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ALDH6A1(4329)
일반 설명
ALDH6A1 belongs to the aldehyde dehydrogenases family of proteins. This enzyme plays a role in the valine and pyrimidine catabolic pathways. This protein is a mitochondrial methylmalonate semialdehyde dehydrogenase, and catalyzes the irreversible oxidative decarboxylation of malonate and methylmalonate semialdehydes to acetyl- and propionyl-CoA. Methylmalonate semialdehyde dehydrogenase deficiency is characterized by elevated beta-alanine, 3-hydroxypropionic acid, and both isomers of 3-amino and 3-hydroxyisobutyric acids in urine organic acids.
면역원
ALDH6A1 (NP_005580, 372-406)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human ALDH6A1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)