주요 문서
SAB1300122
Sigma-Aldrich
Anti-PIP5K2B (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-1-phosphatidylinositol-4-phosphate kinase, Anti-PTDINS(4)P-5-kinase, Anti-Phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase type II β isoform a, diphosphoinositide kinase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PIP5K2B(8396)
일반 설명
PIP5K2B catalyzes the phosphorylation of phosphatidylinositol-4-phosphate on the fifth hydroxyl of the myo-inositol ring to form phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate. It is a member of the phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase family. The encoded protein sequence does not show similarity to other kinases, but the protein does exhibit kinase activity. Additionally, the encoded protein interacts with p55 TNF receptor.
면역원
PIP5K2B (NP_003550, 291-327)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PIP5K2B.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)