SAB1300018
Anti-SNK (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-PLK-2, Anti-Polo-like kinase 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase PLK2, Anti-Serum-inducible kinase, Serine/threonine-protein kinase SNK
크기 선택
₩520,695
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
About This Item
₩520,695
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SNK(10769)
일반 설명
면역원
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human SNK.
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터