주요 문서
SAB1105762
Sigma-Aldrich
Anti-EIF2B3 (426-440) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
동의어(들):
Anti-EIF-2B, Anti-EIF2Bγ, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3 γ
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 μL
₩499,380
₩499,380
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
200 μL
₩499,380
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩499,380
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen predicted mol wt ~50 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EIF2B3(8891)
면역원
synthetic peptide corresponding to amino acids 426-440 of human EIF2B3
물리적 형태
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)