S9317
PAR-2 (1-6) amide (mouse, rat) trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
동의어(들):
PAR2-AP, SLIGRL−NH2, Ser-Leu-Ile-Gly-Arg-Leu-amide trifluoroacetate salt
크기 선택
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C29H56N10O7/c1-7-17(6)23(39-27(45)21(12-16(4)5)38-25(43)18(30)14-40)28(46)35-13-22(41)36-19(9-8-10-34-29(32)33)26(44)37-20(24(31)42)11-15(2)3/h15-21,23,40H,7-14,30H2,1-6H3,(H2,31,42)(H,35,46)(H,36,41)(H,37,44)(H,38,43)(H,39,45)(H4,32,33,34)/t17-,18-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
SGPMJRPYYIJZPC-JYAZKYGWSA-N
Amino Acid Sequence
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)