분석
≥97.5% (HPLC)
형태
solid
색상
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
주관자
Abbott
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-n2cc(C3CCN(CC3)CCN4CCNC4=O)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)
InChI key
GZKLJWGUPQBVJQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , DRD2(1813)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
문서
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.