주요 문서
S7826
Sigma-Aldrich
SMER3
≥98% (HPLC)
동의어(들):
9H-Indeno-[1,2-e]-[1,2,5]-oxadiazolo-[3,4-b]-pyrazin-9-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩178,234
25 MG
₩716,692
₩178,234
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩178,234
25 MG
₩716,692
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H4N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩178,234
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3nc4nonc4nc13
InChI
1S/C11H4N4O2/c16-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8(9)13-11-10(12-7)14-17-15-11/h1-4H
InChI key
SFSSAKVWCKFRHE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
SMER3 may be used in cell signaling studies.
생화학적/생리학적 작용
Inhibition of SCFMet30 by SMER3 blocks the ubiquitination of Met4 and activates the Met4-containing transcription complex. The induction of MET-genes results in cell cycle arrest and reduced cell proliferation.1
Small molecule enhancer of rapamycin (SMER); specific inhibitor of Ubiquitin E3 ligase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mariam Aghajan et al.
Nature biotechnology, 28(7), 738-742 (2010-06-29)
The target of rapamycin (TOR) plays a central role in eukaryotic cell growth control. With prevalent hyperactivation of the mammalian TOR (mTOR) pathway in human cancers, strategies to enhance TOR pathway inhibition are needed. We used a yeast-based screen to