분자량
antigen ~75 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
~1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 and rat ROS cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SEC23A(10484)
mouse ... Sec23a(20334)
rat ... Sec23a(58817)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable