주요 문서
S7443
Sigma-Aldrich
Anti-Sox3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
ammonium sulfate suspension
분자량
antigen 44.8 kDa
종 반응성
human, rodent
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SOX3(6658)
mouse ... Sox3(20675)
rat ... Sox3(679158)
면역원
synthetic peptide corresponding to human Sox3 (amino acids 283-295) conjugated to BSA.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Deshani C Ranawakage et al.
Scientific reports, 9(1), 6895-6895 (2019-05-06)
The affinity of an antibody for its antigen serves as a critical parameter for antibody evaluation. The evaluation of antibody-antigen affinity is essential for a successful antibody-based assay, particularly immunoprecipitation (IP), due to its strict dependency on antibody performance. However