항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SH-L1, monoclonal
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
lizard, goat, rat, bovine, human, feline, frog, canine, pig
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native preparations
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cells
western blot: 1:1,000
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... S100A2(6273)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable