05-802R
Anti-phospho-Akt (Thr308) Antibody, clone 50-1C-25, rabbit monoclonal
clone NL50, Upstate®, from rabbit
동의어(들):
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
NL50, monoclonal
종 반응성
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
제조업체/상표
Upstate®
기술
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr308)
유전자 정보
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
This lot detected Akt when phosphorylated on Thr308 at 1:1,000 dilution in PDGF-treated NIH/3T3 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
품질
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable