Key Documents
S6507
Supelco
Daminozide
동의어(들):
Succinic acid mono(2,2-dimethylhydrazide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
Beilstein:
1863230
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
mp
162-164 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChI key
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable