S6389
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
~98%, suitable for stimulation of protein kinase C derived from liver cells, liquid
동의어(들):
1-Octadecanoyl-2-([cis,cis,cis,cis]-5,8,11,14-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol, 2-Arachidonoyl-1-stearoyl-sn-glycerol
About This Item
추천 제품
분석
~98%
양식
liquid
불순물
1,3-isomer, trace
solubility
chloroform: 20 mg/ml
적합성
suitable for stimulation of protein kinase C derived from liver cells
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C41H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39(37-42)38-45-40(43)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-
InChI key
NSXLMTYRMFVYNT-LGHBDAFPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
주의사항
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable