주요 문서
S6382
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
~95%
동의어(들):
trans-1,2-Diphenylethylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
180.25
Beilstein:
1616740
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
~95%
bp
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI key
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Wei Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(3), 1032-1035 (2011-01-11)
A series of methoxystilbenes (E and Z isomers) related to resveratrol were investigated for their effects on NQO1 induction in murine hepatoma cells and growth inhibitory effects on human cancer cell lines. Both activities were enhanced in compounds with methoxy