S6072
Anti-STIM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
STIM1 Antibody - Anti-STIM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit, Stim1 Antibody, Anti-GOK, Anti-Stromal interaction molecule I
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 90 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of rat PC12 cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... STIM1(6786)
mouse ... Stim1(20866)
rat ... Stim1(117086)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)