S5322
Anti-Sirt1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-S. cerevisiae, HOMOLOG-LIKE 1, Anti-SIR2, Anti-SIR2α, Anti-SIR2L1, Anti-Sirtuin 1
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~120 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human U-2-OS cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of Jurkat cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
rat ... Sirt1(309757)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- western blotting
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable