주요 문서
S5071
Sigma-Aldrich
SFK1
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
Cyclohexylmethyl 4-[imino(octylamino)methyl]benzoate hydrochloride, Suppressor of FK-506 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩453,705
₩453,705
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩453,705
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H37ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
409.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩453,705
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
solubility
DMSO: 12 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCCCCCCNC(=N)c1ccc(cc1)C(=O)OCC2CCCCC2
InChI
1S/C23H36N2O2.ClH/c1-2-3-4-5-6-10-17-25-22(24)20-13-15-21(16-14-20)23(26)27-18-19-11-8-7-9-12-19;/h13-16,19H,2-12,17-18H2,1H3,(H2,24,25);1H
InChI key
URYYYIJUCLTKBY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
SFK1 may be used in cell signaling studies.
생화학적/생리학적 작용
SFK1 interacts directly with yeast mitochodria. Induces cell death in low salt conditions and suppresses the ability of FK506 to inhibit cell growth in the presence of high levels of NaCl.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)