주요 문서
S4895
Sigma-Aldrich
Tin(II) tartrate
~99%
동의어(들):
Stannous tartrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SnC4H4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
266.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
~99%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1C(O)C(=O)O[SnH2]OC1=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)