S4069
SL327
≥98% (HPLC), Mixture of E & Z isomers, solid
동의어(들):
α-[Amino-(4-aminophenylthio)methylene)-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, SL 327, SL-327
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
protect from light
색상
white to off-white
mp
127-128.2 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N\C(Sc1ccc(N)cc1)=C(\C#N)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C16H12F3N3S/c17-16(18,19)14-4-2-1-3-12(14)13(9-20)15(22)23-11-7-5-10(21)6-8-11/h1-8H,21-22H2/b15-13+
InChI key
JLOXTZFYJNCPIS-FYWRMAATSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable