주요 문서
S3929
Sigma-Aldrich
Sucrose
meets USP testing specifications
동의어(들):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩229,695
5 KG
₩875,235
10 KG
₩2,143,173
₩229,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩229,695
5 KG
₩875,235
10 KG
₩2,143,173
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O11
CAS Number:
Molecular Weight:
342.30
Beilstein:
90825
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩229,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
sugar cane
Agency
meets USP testing specifications
양식
crystalline
색상
white
유용한 pH 범위
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
저장 온도
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)