주요 문서
S1753
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol 6-phosphate barium salt
≥90%
동의어(들):
D-Glucitol 6-phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H13O9PBa
CAS Number:
Molecular Weight:
397.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥90%
양식
solid
불순물
water (Karl Fischer, NMT 8.5% (2 MOLES/MOLE))
색상
white
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Ba++].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);/q;+2/p-2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
ANEIDNTXSPRLJW-BTVCFUMJSA-L
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)