solid
광학 활성
[α]22/D +19.8°, c = 1.4 in methanol(lit.)
색상
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.7 mg/mL
H2O: insoluble
ethanol: soluble
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C21H29N3O4/c25-20(26)11-7-2-1-6-10-16-17(19-13-12-18(16)28-19)14-22-24-21(27)23-15-8-4-3-5-9-15/h1,3-6,8-9,16-19,22H,2,7,10-14H2,(H,25,26)(H2,23,24,27)/b6-1-/t16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI key
RJNDVCNWVBWHLY-YVUOLYODSA-N
생화학적/생리학적 작용
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.