분자량
antigen 140-160 kDa
종 반응성
rat
기술
indirect immunofluorescence: 2.0 μg/mL using 293T cells transfected with recombinant Slipr.
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1.0 μg/mL using extracts of 293T cells transfected with recombinant Slipr
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rat ... Magi3(245903)
일반 설명
MAGI-3 (also termed SLIPR) was identified in a two hybrid screening as a protein interacting with the tumor suppressor PTEN,6 and Receptor Tyrosine Phosphatase β (RPTPβ).7
특이성
면역원
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터